Learn More
4-metil-2-isopropilfenol (isotimol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol) |
| CAS | 4427-56-9 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol), 2-Isopropyl-4-methylphenol','2-Isopropyl-p-cresol','4-Methyl-2-isopropylphenol','Isothymol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-6-8(3)4-5-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-propan-2-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.104 |