Learn More
4-metil-2,5-dinitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methyl-2,5-dinitrophenol |
| CAS | 20294-52-4 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-6(9(13)14)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(c(O)cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2,5-dinitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0277 |