Learn More
Éster etílico del ácido 4-metil-2-(4-trifluorometilfenil)tiazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30482552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482552 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330955500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 175277-03-9
Fórmula molecular C14H12F3NO2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethyl 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12F3NO2S/c1-3-20-13(19)11-8(2)18-12(21-11)9-4-6-10(7-5-9)14(15,16)17/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC etilo 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 315.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0541