Learn More
Ácido 4-Metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136912 1 g 1 g
30133983 500 mg 500 miligramos
30009137 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4860701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144059-86-9
Fórmula molecular C12 H8 F3 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 287.26
Sinónimo 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 4-Metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]tiazol-5-carboxílico ácido
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0228