Learn More
Ácido 4-Metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0228 |