Learn More
Cloruro de 4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)-1,3-tiazol-5-sulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10402593 250 mg 250 miligramos
10137362 1 g 1 g
10275854 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10402593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00860CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 568577-83-3
Fórmula molecular C11H7ClF3NO2S2
Peso molecular (g/mol) 341.747
Número MDL MFCD04974054
Clave InChI FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794632
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.76
Porcentaje de pureza 90%