Learn More
Ácido 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643233 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10522473 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643233 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03027DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 144059-86-9
Fórmula molecular C12H8F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 287.256
Número MDL MFCD00068105
Clave InChI DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.26
Porcentaje de pureza 97%