Learn More
4-Metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carbaldehído, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10634713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10634713 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10737115 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10634713 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00855DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 438577-61-8
Fórmula molecular C12H8F3NOS
Peso molecular (g/mol) 271.257
Clave InChI TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782899
Nombre IUPAC 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.26
Porcentaje de pureza 95%