Learn More
{4-Metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10629504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10629504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10629504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00853DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}methanol
CAS 317318-96-0
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H10F3NOS
Número MDL MFCD03791170
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl thiazole-5-yl-methanol
Clave InChI SEHCYQHVWYXBGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)CO
Nombre IUPAC [4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 273.273
PubChem CID 2783005
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.28
Porcentaje de pureza 95%