Learn More
4-metil-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 24644-78-8 |
| Fórmula molecular | C10H10O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-inden-1-one, 4-Methyl-1-indanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2C(=O)CCc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0732 |