Learn More
Ácido 4'-metil-2,2'-bipiridina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methyl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 103946-54-9 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-4'-carboxy-2,2'-bipyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O2/c1-8-2-4-13-10(6-8)11-7-9(12(15)16)3-5-14-11/h2-7H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-metilpiridin-2-il)piridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0742 |