Learn More
4-metil-2-[(1RS)-3-[(1-metiletil)amino]-1-fenilpropil]fenol ((RS)-desisopropiltolterodina), Mikromol™
Descripción
4-metil-2-[(1RS)-3-[(1-metiletil)amino]-1-fenilpropil]fenol ((RS)-desisopropiltolterodina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| CAS | 480432-14-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenol, 4-methyl-2-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-, N-Isopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol, Tolterodine Tartrate Imp. E (EP), Tolterodine Tartrate Impurity E, Tolterodine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NO/c1-14(2)20-12-11-17(16-7-5-4-6-8-16)18-13-15(3)9-10-19(18)21/h4-10,13-14,17,20-21H,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-[1-fenil-3-(propan-2-ilamino)propil]fenol |
| Mostrar más |