Learn More
Ácido 4-metil-2-[1-(terc-butoxicarbonil)piperid-4-il]-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10269702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10494163 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31101DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 216955-61-2
Fórmula molecular C15H22N2O4S
Peso molecular (g/mol) 326.41
Número MDL MFCD06659070
Clave InChI XDKKXEMKXSGKOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-butyl 4-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidin-1-carboxylate, 4-methyl-2-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperidin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795533
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-{1-[(terc-butoxy)carbonil]piperidin-4-il}-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.41
Porcentaje de pureza 97%