Learn More
4-metil-1H-imidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10203762 10 g 10 g
10141132 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01366EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 68282-53-1
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00173728
Clave InChI KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
Nombre IUPAC 5-metil-1h-imidazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%