Learn More
4-metil-11-propil-5,11-dihidro-6H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-ona, Mikromol™
Descripción
4-metil-11-propil-5,11-dihidro-6H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 287980-85-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H16 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nevirapine Anhydrous Imp. C (EP), Nevirapine USP Related Compound C, Nevirapine USP RC C, 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound C, Nevirapine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O/c1-3-9-19-13-11(5-4-7-16-13)15(20)18-12-10(2)6-8-17-14(12)19/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-11-propil-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-ona |
| Mostrar más |