Learn More
4-Metil-1-piperazinacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400949 250 mg 250 miligramos
15480939 1 g 1 g
15490939 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63949.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-77-1
Fórmula molecular C7H13N3
Peso molecular (g/mol) 139.202
Clave InChI XCUQQNRWWCWVOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methyl-1-piperazineacetonitrile, 1-4-methylpiperazine acetonitrile, 1-cyanomethyl-4-methylpiperazine, 1-piperazineacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-piperazin-yl-acetonitrile, 4-methyl-piperazin-1-yl-acetonitrile
PubChem CID 10582860
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)acetonitrilo
SMILES CN1CCN(CC1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-piperazineacetonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido