Especificaciones
| Vector alfa | METHYLPIPERAZINEACETICACID |
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1-piperazineacetic acid |
| CAS | 54699-92-2 |
| Punto de fusión | 160°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O2 |
| Número MDL | 03444554 |
| Cantidad | 5 g |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |