Learn More
4-Metil-1-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367485 5 g 5 g
11357485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7154-75-8 | C6H10 | 82.15 g/mol
4-Methyl-1-pentyne, is used as a polymer matrix together with synthesized NH2-MIL 53 metal organic framework (MOF) as a filler were used to fabricate a mixed matrix membrane (MMM). It is also used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metil-1-pentino se utiliza como matriz de polímero junto con la estructura metalico-orgánica (MOF) NH2-MIL-53 sintetizada como relleno y se utilizaron para fabricar una membrana de matriz mixta (MMM). También se utiliza en reacciones adicionales que son típicas en reacciones de alquinos tales como halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación, hidratación, escisión oxidativa, formación de nitrilo y acidez de alquinos terminales. Las reacciones de polimerización y sustitución también son útiles en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes de baja polaridad.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-75-8
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00039857
Clave InChI OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
PubChem CID 138948
Nombre IUPAC 4-metipent-1-eno
SMILES CC(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentyne
Densidad 0.698
Punto de ebullición 61°C to 62°C
Temperatura de inflamación −24°C (−11°F)
Índice de refracción 1.393
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731077
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 97%