Learn More
4-Metil-1-pentin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347395 10 g 10 g
11357395 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05318.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 565-68-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metil-1-pentin-3-ol se utiliza como intermedio farmacéutico estándar y también en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-68-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00039847
Clave InChI UTIFIONYBLSHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-pentyn-3-ol, 4-methylpentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 4-methyl, 1-isopropylpropargyl alcohol, 4-methyl-1-pentyne-3-ol, 2-methyl-4-pentyn-3-ol, 4-methyl-pent-1-yn-3-ol, acmc-1as78, 4-methyl-1-pentyn-3-ol 10g
PubChem CID 98279
Nombre IUPAC 4-metilpent-1-in-3-ol
SMILES CC(C)C(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentyn-3-ol
Densidad 0.929
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Beilstein 1698762
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 97%