Learn More
4-metil-1-penteno, TRC
Código de producto. 30476860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
Tamaño de la unidad:
2.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476860 2.5 mL 2.50 ml
1 options
Código de producto. 30476860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3384982.5ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentene
CAS 691-37-2
Fórmula molecular C6 H12
Cantidad 2.5 mL
Sinónimo 1-Pentene, 4-methyl-, 4-Methyl-1-pentene, 4-Methyl-1-amylene, 4-Methylpentene-1, Isobutylethene, NSC 15091
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES CC(C)CC=C
Nombre IUPAC 4-metilpente-1-no
Peso molecular (g/mol) 84.159
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.094