Learn More
4-metil-1-octen-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1-octen-4-ol |
| CAS | 62108-06-9 |
| Fórmula molecular | C9H18O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-4-6-8-9(3,10)7-5-2/h5,10H,2,4,6-8H2,1,3H3 |
| SMILES | CCCCC(C)(O)CC=C |
| Nombre IUPAC | 4-metiloct-1-en-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1358 |