Learn More
4-metil-1-octanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1-octanol |
| CAS | 38514-03-3 |
| Fórmula molecular | C9H20O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-3-4-6-9(2)7-5-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(C)CCCO |
| Nombre IUPAC | 4-metiloctan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.15 |