Learn More
(±)-4-Metil-1-nonanol, TRC
Código de producto. 30467551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467551 50 mg 50 miligramos
30467543 100 mg 100 miligramos
30471821 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM38553550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1489-47-0
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.28
Sinónimo 4-Methyl-1-nonanol
Nombre IUPAC 4-metilnonano-1-ol
SMILES CCCCCC(C)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-4-Methyl-1-nonanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1671