Learn More
4-Metil-1-nitrosopiperidina, TRC
Código de producto. 30471540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471540 100 mg 100 miligramos
30481586 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325794100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15104-03-7
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.17
Sinónimo 1-Nitroso-4-pipecoline, 4-Methyl-N-nitrosopiperidine
Nombre IUPAC 4-metil-1-nitrosopiperidina
SMILES CC1CCN(CC1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-nitrosopiperidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-6-2-4-8(7-9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095