Learn More
Ácido 4-metil-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30470754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470754 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30470754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32109025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-naphthoic Acid
CAS 4488-40-8
Fórmula molecular C12H10O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid.
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 4-metilnaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681