Learn More
Ácido 4-metil-1-naftoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Fórmula molecular | C12H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metilnaftaleno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0681 |