Learn More
Ácido 4-metil-1-naftoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497258 10 g 10 g
15487258 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60765.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4488-40-8
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00671557
Clave InChI SIVYRLBDAPKADZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-naphthoic acid, 4-methyl-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl-1-napthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-naphthalene-1-carboxylic acid, 4-methylnaphthalenecarboxylic acid, 4-methylnaphthoic acid, acmc-1aehw, 4-methyl-1-naphthoicacid, 4-methyl-1-naphtholic acid
PubChem CID 3014285
Nombre IUPAC ácido 4-metilnaftaleno-1-carboxílico
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-naphthoic acid
Punto de fusión 179°C to 181°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%