Learn More
4-metil-1-naftaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methylnaphthalene-1-carbaldehyde |
| CAS | 33738-48-6 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-naphthaldehyde, 1-Methyl-4-formylnaphthalene, 4-Methyl-1-naphthaldehyde, 4-Methylnaphthalene-1-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metilnaftaleno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 170.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.073 |