Learn More
4-Metil-1-indanona, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11914861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11914861 5 g 5 g
11904861 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439410050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 24644-78-8
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Clave InChI RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
PubChem CID 4418431
Nombre IUPAC 4-metil-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-indanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 100°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 144°C (13.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino