Learn More
Ácido 4-metil-1-ciclohexen-1-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925891 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11925891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431430010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 159.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H13BO2
Número MDL MFCD06659857
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
Clave InChI SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCC(=CC1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilciclohexen-1-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino