Learn More
Ácido 4-metil-1,3-tiazol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10738668 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738668 5 g Frasco de vidrio 5 g
10053967 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738668 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14542-16-6 | C5H5NO2S | 143.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14542-16-6
Fórmula molecular C5H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 143.17
Número MDL MFCD07377486
Clave InChI GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl, 2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, acmc-209cuz, 4-methyl-2-carboxythiazole, ksc173q1t, 4-methylthiazole-2-carboxylicacid
PubChem CID 22499336
Nombre IUPAC ácido 4-metil-1,3-tiazol-2carboxílico
SMILES CC1=CSC(=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90.0°C to 92.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino