Learn More
4-Metil-1,3-oxazol-2-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10210595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10210595 5 g 5 g
10099401 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10210595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08202DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 35629-70-0
Fórmula molecular C4H6N2O
Peso molecular (g/mol) 98.105
Número MDL MFCD00126682
Clave InChI VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 535824
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-oxazol-2-amina
SMILES CC1=COC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico