Learn More
4-metil-1-(3-metil-piridin-2-il)-2-fenilpiperazina, LoGiCal
Código de producto. 30461824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461824 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461824 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1005.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
CAS 191546-94-8
Nombres de analitos o componentes 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C
Nombre IUPAC 4-metil-1-(3-metilpiridin-2-il)-2-fenilpiperazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 267.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1735 g/mol