Learn More
4-Metil-1-(3-metil-2-piridinil)-2-fenilpiperazina, TRC
Código de producto. 30138041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138041 1 g 1 g
30012649 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3207201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191546-94-8
Fórmula molecular C17 H21 N3
Peso molecular (g/mol) 267.37
Sinónimo (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Nombre IUPAC 4-metil-1-(3-metilpiridina-2-il)-2-fenilpiperazina
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1735
Porcentaje de pureza >95%