Learn More
4-Metil-1,3-dioxano, TRC
Código de producto. 30136398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136398 10 g 10 g
30136652 5 g 5 g
30007478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30515810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-97-4
Fórmula molecular C5 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 102.132
Sinónimo 4-Methyl-1,3-dioxane (ACI), m-Dioxane, 4-methyl- (6CI, 8CI), 4-Methyl-m-dioxane, NSC 292
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxano
SMILES CC1CCOCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,3-dioxane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.068