Learn More
4-Metil-1,3-dioxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10642793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10642793 5 g Frasco de vidrio 5 g
10703541 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305000050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-97-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00006569
Clave InChI INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxano
SMILES CC1CCOCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 3-dioxane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -45°C to 44°C
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 114°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4140 to 1.416
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido