Learn More
4-Metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30482384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482384 250 mg 250 miligramos
30473005 100 mg 100 miligramos
30477573 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336143250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58677-34-2
Fórmula molecular C4H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 128.09
Sinónimo 4-Methyl-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic Acid, 3-Carboxy-4-methylfurazan, 4-Methylfurazan-3-carboxylic Acid, NSC 234497
SMILES Cc1nonc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O3/c1-2-3(4(7)8)6-9-5-2/h1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0222