Learn More
4-Metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30479276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479276 100 mg 100 miligramos
30472945 500 mg 500 miligramos
30470928 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331338100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18212-21-0
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Sinónimo 1,2,3-Thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, NK-F 001, SV 03
Nombre IUPAC ácido 4-metiltiadiazol-5-carboxílico
SMILES Cc1nnsc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9993