Learn More
Ácido 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434417 5 g 5 g
11444417 25 g 25 g
11454417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20449.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18212-21-0
Fórmula molecular C4H3N2O2S
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00173830
Clave InChI NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
Nombre IUPAC ácido 4-metiltiadiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 98%