Learn More
Ácido 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079091 1 g 1 g
10476604 10 g 10 g
10396974 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079091 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02301DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 18212-21-0
Fórmula molecular C4H3N2O2S
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00173830
Clave InChI NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
Nombre IUPAC ácido 4-metiltiadiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 97%