Learn More
Cloruro de 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10517654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517654 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10130922 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10245074 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10517654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02302DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 59944-65-9
Fórmula molecular C4H3ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 162.59
Número MDL MFCD00173831
Clave InChI SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
SMILES CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-carbonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 90%