Learn More
4-Metil-1,10-fenantrolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388297 5 g 5 g
11378297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031888.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
4-methyl-1,10-phenanthroline can be used to produce 1,10-Phenanthrolin-4-aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31301-28-7
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.237
Número MDL MFCD00004978
Clave InChI NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
Nombre IUPAC 4-metil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 144°C to 145°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.