Learn More
Cloruro de 4'-metil(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10360823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10360823 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10265612 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07034CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 101366-51-2
Fórmula molecular C13H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 266.739
Número MDL MFCD01631922
Clave InChI DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
PubChem CID 2794758
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-metilfenil)bencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.75
Porcentaje de pureza 97%