Learn More
4-Cloruro de metoxitritilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478823 50 g 50 g
11468823 10 g 10 g
11488823 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10545.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.24€
    135.65€ / 50 g
    Ahorro 29.59€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.805 g/mol
It is used as selective protecting reagent that is used for primary hydroxyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo de protección selectivo que se utiliza para grupos hidroxilo primarios.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14470-28-1
Fórmula molecular C20H17ClO
Peso molecular (g/mol) 308.805
Número MDL MFCD00000814
Clave InChI OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
Nombre IUPAC 1-[cloro(difenil)metil]-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxytrityl chloride
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 50 g
Beilstein 798425
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.81
Porcentaje de pureza 97%