Learn More
Alcohol 4-metoxitrílico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498547 10 g 10 g
11408557 50 g 50 g
11418557 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18620.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 847-83-6 | C20H18O2 | 290.36 g/mol
It is used as an intermediate for preparation of TT-0011.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario para la preparación de TT-0011.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847-83-6
Fórmula molecular C20H18O2
Peso molecular (g/mol) 290.36
Número MDL MFCD00087962
Clave InChI WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
PubChem CID 70061
Nombre IUPAC (4-Metoxifenil)-difenilmetanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxytrityl alcohol
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 94%