Learn More
4-Metoxitolueno-Alfa,Alfa,Alfa-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxytoluene-Alpha,Alpha,Alpha-d3 |
| CAS | 14202-49-4 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H7 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene','1-methoxy-4-(methyl-d3)- (9CI','ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene (ACI), Anisole','p-methyl-d3- (6CI','7CI','8CI), 4-Methoxytoluene-α,α,α-d3, p-Methyl-d3-anisole, 1-Methoxy-4-methylbenzene-d3, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D3 (4-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 125.1829 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.092 |