Learn More
4-Metoxitiofenol, 97%
Código de producto. 11428626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428626 100 g 100 g
11408626 5 g 5 g
11418626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16009.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140,2 g/mol
El 4-metoxitiofenol se utiliza en la preparación de muestras para la caracterización de monocapas autoensambladas (SAM) y para estudiar el efecto de las SAM en transistores de película delgada orgánicos de canal n y p. También se utiliza en la preparación catalizada de tioéteres y tioésteres con fluoruro de cesio-Celite.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones El
4-metoxitiofenol se utiliza en la preparación de muestras para la caracterización de monocapas ′autoensambladas (SAM) y para estudiar el efecto de las SAM en transistores de película delgada orgánicos de canal n y p. También se utiliza en la preparación catalizada de tioéteres y tioésteres con fluoruro de cesio-Celite.
Solubilidad No miscible o difícil de mezclar
.
Notas Mantener
el recipiente bien cerrado. Almacénelo en condiciones frescas y secas en recipientes sellados adecuadamente. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-63-9
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00004849
Clave InChI NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
Nombre IUPAC 4-metoxibencenotiol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxythiophenol
Densidad 1.14
Punto de ebullición 100°C to 103°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5831
Cantidad 100 g
Beilstein 1446910
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación