Learn More
4-Metoxitiobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343086 1 g 1 g
11353086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10945.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2362-64-3
Fórmula molecular C8H9NOS
Peso molecular (g/mol) 167.226
Número MDL MFCD00040993
Clave InChI WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
PubChem CID 736827
Nombre IUPAC 4-metoxibencenocarbotioamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxythiobenzamide
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1072444
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 98%