Learn More
4-Metoxiestireno, 98 %, estab. con 0,1 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446076 100 g 100 g
11426076 5 g 5 g
11436076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22353.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
4-Methoxystyrene is employed in the ferric chloride-catalyzed addition of activated methylenes to styrenes. It acts as a monomer in polymerization reactions. Further, it is used to prepare 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutane by reacting with ethenetetracarbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxiestireno se emplea en la adición catalizada con cloruro férrico de metilenos activados a estirenos. Actúa como monómero en reacciones de polimerización. Además, se utiliza para preparar 1,1,2,2-tetraciano-3-(p-metoxifenil)ciclobutano por reacción con el etenotetracarbonitrilo.
Solubilidad
Ligeramente miscible con metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-69-4
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008619
Clave InChI UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
Nombre IUPAC 1-etenil-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxystyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.002
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 100 g
Beilstein 1098935
Información de solubilidad Slightly miscible with methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%