Learn More
4-Metoxiestireno, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10675022 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-69-4
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008619
Clave InChI UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
Nombre IUPAC 1-etenil-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxystyrene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5600 to 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 561
Gravedad específica 1
Estabilizante 0.1% 4-tert-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido